Merck
SX0760E
Supelco
硫酸ナトリウム
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications Tracepur®
別名:
Disodium Sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SO4
CAS番号:
分子量:
142.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-820-9
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
Tracepur®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
crystals
不純物
≤0.01% Insoluble matter
≤1% Mesh size (100 and finer)
損失
≤0.5% loss on ignition
white
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
溶解性
200 g/L
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications Tracepur®
アナリシスノート
Assay99.0% minCalcium (Ca)0.01% maxChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on ignition0.5% maxMagnesium (Mg)0.005% maxMesh size (10-30)80% minMesh size (10-60)95% minMesh size (100 and finer)1.0% maxNitrogen compounds (as N)5ppm maxPhosphate (PO4)0.001% maxPotassium (K)0.01% maxSuitability for residue analysis (dried 400°/4 hr)To pass testpH of a 5% solution at 25°C5.2-9.2
法的情報
TRACEPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SX0760E-5:
SX0760E-20:
SX0760E-3:
SX0760E-1:
試験成績書(COA)