Merck
SX0400
Supelco
炭酸ナトリウム
anhydrous, granular, Meets ACS Specifications GR ACS
別名:
カルシネド ソーダ, ソーダ灰, 炭酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
207-838-8
アッセイ:
≥99.9% dry basis (acidimetric)
フォーム:
powder
溶解性:
212.5 g/L
品質水準
アッセイ
≥99.9% dry basis (acidimetric)
フォーム
powder
不純物
≤0.01% Insoluble matter
損失
≤1% loss on drying, 300°C
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
溶解性
212.5 g/L
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
anhydrous, granular, Meets ACS Specifications GR ACS
生物化学的/生理学的作用
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
アナリシスノート
Assay (acidimetric; calc. on dried substance)99.9% minCalcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.001% maxHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.0005% maxLoss on drying (300°C)1.0% maxMagnesium (Mg)0.0005% maxPhosphate (PO4)0.001% maxPotassium (K)0.005% maxSilicate (SiO2)0.005% maxTotal sulfur (as SO4)0.003% max
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SX0400-5:
SX0400-1:
SX0400-3:
SX0400-30:
試験成績書(COA)