安全性情報
SX0390
Supelco
Sodium Bromide
Meets ACS Specifications GR ACS
別名:
Sodium Bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BrNa
CAS番号:
分子量:
102.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-599-9
蒸気圧
1.3 hPa ( 806 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
crystals
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
溶解性
946 g/L
微量陰イオン
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.1%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
アナリシスノート
Assay (corrected)99.0% minBarium (Ba)0.002% maxBromate (BrO3)0.001% maxCalcium (Ca)0.002% maxChloride (Cl)0.2% maxHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPotassium (K)0.1% maxSulfate (SO4)0.002% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-8.8
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SX0390-1:
試験成績書(COA)