Merck
SVSSA47HH3
Millipore
Multimedia Durapore® 0.5/0.2/0.22 µm, OptiScale® Capsule
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.5/0.2/0.22 μm
別名:
Optiscale Durapore Multimedia 0.5/0.2/0.22 μm HB/HB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polycarbonate
polypropylene support
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
OptiScale® 47
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
OptiScale®
パラメーター
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
テクニック
sterile filtration: suitable
L
9.4 cm (3.70 in.)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
17.7 cm2
入口接続部直径
1/4 in.
出口接続部直径
1/4 in.
不純物
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Multimedia Durapore®
pore size
0.5/0.2/0.22 μm pore size
入力
sample type liquid
泡立ち点
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
フィッティング
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: カプセル
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Directions for Use
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
調製ノート
Sterilization Method
123 °C 60 分のオートクレーブ滅菌3回
アナリシスノート
次の水でフラッシング後USP Oxidizable Substances Testに適合 ≥100 mL
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3