主要文書
SLCRX13
Millipore
Millex hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
別名:
0.45 μm PTFE syringe filter, Millex-LCR syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex
特徴
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex
パラメーター
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
21 mm
直径
13 mm
ろ過面積
0.8 cm2
容量
10 mL
light blue
ポアサイズ
0.45 μm
入力
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
泡立ち点
≥1.4 bar at 23 °C
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
詳細
HPLC certified for low levels of UV absorbing extractable
SLCRX13NL replaces SLCR013NL and SLLHH13NL
SLCRX13NK replaces SLCR013NK and SLLHH13NL
Filter Code: LCR
Applications:
Sample filtration prior to HPLC; Filtration of protein-containing solutions, and aqueous or organic solutions.
規格
For general laboratory use only
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
メンブレンフィルターについて学び、メンブレンを選択する際の考慮事項(化学適合性、孔径とMWCO、結合特性と光学特性、タンパク質と低分子被検体サンプル調製、HPLC、LC-MS、その他の分析用の抽出物など)について説明します。
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために実行されます。このページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。