主要文書
SLCR013
Millipore
Millex® hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
別名:
0.45 μm PTFE syringe filter, Millex-LCR syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane (hydrophilic)
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume≤ 25 μL (after air purge)
hydrophobic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
H
21.1 mm
直径
13 mm
ろ過面積
0.65 cm2
容量
10 mL
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Filter Code: LCR
SLCRX13NL replaces SLCR013NL
SLCRX13NK replaces SLCR013NK
Filter Code: LCR
包装
non sterile
規格
For general laboratory use only
物理的形状
Color Code: ナチュラル 入口/ナチュラル 出口
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために実行されます。このページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。