安全性情報
SCT119
Sigma-Aldrich
BioTracker 650 Red 核色素
Live cell imaging red nuclear staining dye with greater photostability than traditional blue fluorescent nuclear stains such as DAPI and Hoechst 33342.
別名:
Live cell imaging probe, Live cell nuclear probe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.47
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
詳細
核は真核細胞にみられる膜で囲まれた細胞小器官です。細胞核には、多数の長い線状DNA分子として組織化された細胞′の遺伝物質の大部分が含まれており、それらはヒストンなどのさまざまなタンパク質と複合体を形成して染色体を形成します。従来、DAPI や Hoechst などの DNA 染色法が顕微鏡検査に用いられてきましたが、固定が必要であり、生細胞イメージングには使用できません。
BioTracker 650 Red 核色素は、生細胞や固定細胞の核を特異的に染色する、細胞膜透過性の赤色蛍光 DNA 色素です。洗浄工程を必要とせず、DNAに対する特異性に優れ、生細胞イメージングに対する毒性が低くなっています。この色素には、特定の細胞型においてプローブの保持と生細胞染色を改善する可能性のある、流出ポンプ阻害薬であるベラパミルのバイアルが同梱されています。
スペクトル特性
吸光度: 650 nm
発光:675 nm
アプリケーション
DAPI および Hoechst 33342 のような従来の青色蛍光核染色剤よりも高い光安定性を有する生細胞イメージング用赤色核染色色素。
生細胞蛍光イメージング
研究のサブカテゴリ
生細胞色素
研究カテゴリー
細胞イメージング
構成
1)50 µL BioTracker 650 Red 核色素(1000倍濃縮DMSO溶液)(CS224577)1バイアル
2)100 µLベラパミルHCL(100 mM DMSO溶液)(CS224592)1バイアル
品質
スペクトル特性
吸収: 650nm
発光:675 nm
物理的形状
液体
保管および安定性
BioTracker 650 Red 核色素は 2 ~ 8ºCで保存してください。遮光して保存してください。
注記:開ける前に、バイアルの底に内容物を集めるため、バイアルを軽く遠心してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2