Merck
SCM105
Sigma-Aldrich
3dGRO® L-WRN調整培地サプリメント
別名:
調整培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Millipore
テクニック
cell based assay: suitable
clear red
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
アプリケーション
3dGRO® L-WRN調整培地サプリメントは、3つの増殖因子であるWnt3a、R-spondin-3、Nogginを含有するDMEM/F-12PLUS培地をベースとする製剤です。上記の因子は、オルガノイド内でLGR5+陰窩幹細胞の増殖を維持する上で重要な役割を果たすWntシグナル伝達経路に作用します。したがって、ヒト腸オルガノイドのin vitro増殖にはWnt活性化が不可欠です。L-WRN調整培地は、3dGRO®消化管オルガノイドバイオバンク(SCC310-SCC367)を含むヒト腸オルガノイドの増殖を支持する培地の成分として広く使用されています。L-WRN 調整培地の用途には、ヒト腸オルガノイドおよびその他の上皮オルガノイド細胞型の増殖が含まれますが、これに限定されません。
由来
3dGRO® L-WRN 条件培地サプリメントは、マウス Wnt3a、R-spondin-3、および Noggin を分泌する Mus musculus L-M(TK-)細胞株から抽出されています。L-WRN 調整培地は微量のマウス DNA を含む可能性があります。
外観(色):澄明な、赤色の液体
エンドトキシン:<2 EU/mL
無菌試験済み:増殖なし/適合
ヒト腸オルガノイドの増殖を支持する機能について、培地を試験しています。
培地中の増殖因子濃度をELISA法で測定しています。
特徴および利点
オルガノイド培養用の3つの増殖因子であるWnt3a(W)、R-spondin-3(R)、およびNoggin(N)を含有するL-WRN調整培地。
保管および安定性
3dGRO® L-WRN調整培地サプリメントは-20℃で保存します。使用可能となったら、本L-WRN調整培地を暗所で2~8℃で一晩融解させます。 解凍した培地は2~8℃で2週間保存できます。2週間以内に培地を使用しない場合は、未使用の培地を分注し、-20℃で保存してください。再凍結した培地を融解したら、再凍結してはいけません。
法的情報
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCM105:
試験成績書(COA)