安全性情報
SCC273
Sigma-Aldrich
C57MG マウス乳腺上皮細胞株
C57MG mouse mammary epithelial cell line is a useful model system for studies of breast cancer malignancy.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.81
アプリケーション
cell analysis
詳細
乳腺を覆う上皮細胞から発生する癌は、乳癌症例の圧倒的多数を占めています(1)。乳腺上皮細胞の正常な非増殖状態から、過剰増殖や悪性腫瘍の原因となる不死状態への転換は、老化チェックポイントを迂回することによって起こります。乳癌の治療標的を同定するためには、悪性腫瘍の発生メカニズムを検討することができる細胞モデルが極めて重要です。
C57MG 不死化乳腺上皮細胞株は、乳腺上皮悪性腫瘍モデルとして確立されています。C57MG 細胞は C57BL/6 マウスモデルと同系で、多くの癌原性因子による形質転換の可能性を示しています。C57MG 細胞株は、悪性形質転換における Wnt シグナルの役割に関する研究に広く用いられています(4)。C57MG 細胞は、Wnt タンパク質に応答して、癌原性因子 β-カテニンの発現を増加させることが示されています(5)。C57MG 細胞株の特徴は、乳癌の悪性度研究に非常に適したモデル系であることです。
<bold>由来:</bold>
C57MG 細胞株は、C57BL/6 マウスの乳腺上皮組織から樹立されました(2)。
研究カテゴリー:
細胞株の由来
マウス、内皮細胞
包装
&細胞1×106個/バイアル
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
その他情報
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comにお問い合わせください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
SCC273:
試験成績書(COA)