Merck
SCC165
Sigma-Aldrich
BLaER1 ヒト B 細胞前駆体白血病細胞株
Human
別名:
B cell Leukemia C/EBPalphaER clone 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
製品名
BLaER1 ヒト B 細胞前駆体白血病細胞株, BLaER1 human B-cell precursor leukemia cell line may be transdifferentiated and used to model human monocytes.
由来生物
human
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
ambient
詳細
分化の誘導は癌に対する治療法の一つです。分化誘導因子とアポトーシス促進化合物の併用による白血病の治療は、非常に効果的であることが示されています 。 転写因子 C/EBPa の異所性発現は、白血病細胞の初期化を引き起こし、正常細胞の表現型を発現させます。
BLaER1 細胞株は、RCH-ACV B 細胞白血病細胞株のタモキシフェン誘発性の誘導体であり、エストロゲン受容体ホルモン結合ドメイン(ER)と GFP を融合させた C/EBPa を発現するように、レトロウイルスベクターを用いて遺伝子改変されています 。ある試験により、BLaER1 細胞は、正常なマクロファージに類似したトランスクリプトームを持つ、接着性、貪食性、静止性の向上した細胞へと効率的に変換できることが示されました 。C/EBPa を不活性化しても、細胞はその表現型を維持しましたが、これは本来の細胞初期化の特性です。C/EBPa 誘導はまた、免疫不全マウスへの移植後、細胞の腫瘍形成能を低下させました。したがって、BLaER1 は、B 細胞由来のヒト癌細胞を高効率で分化転換させるモデルであると言えます。
由来:
BLaER1 細胞は、GFP 発現用に選別された C/EBPaER-GFP トランスフェクト RCH-ACV 急性リンパ芽球性白血病(ALL)細胞から単離された単一サブクローンです。親細胞株は、染色体転座 1;19 および 8 トリソミーを有する女性の骨髄から得られたものです
バイオセーフティーレベル 2:
BLaER1 細胞はリスザルレトロウイルス(SMRV)を含むため、バイオセーフティレベル 2 で取り扱う必要があります。
細胞株の説明
癌細胞
アプリケーション
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comにお問い合わせください。
品質
  • 各バイアルには ≥1X10の生存細胞が含まれています。
  • 細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのHuman Essential CLEARパネルにより感染症に関して陰性であることがテストされています。
  • 細胞は、ヒト起源であること、およびマウス、ラット、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、およびヒト以外の霊長類(NHP)による種間汚染に関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのContamination Clear パネルによる評価に従って検証されています
  • 細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
  • 細胞はリスザルレトロウイルス(SMRV検査)陽性です。
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCC165:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C/EBPα Induces Highly Efficient Macrophage Transdifferentiation of B Lymphoma and Leukemia Cell Lines and Impairs Their Tumorigenicity.
Francesca Rapino et al.
Cell reports, 19(6), 1281-1281 (2017-05-13)
Grégoire Stik et al.
Nature genetics, 52(7), 655-661 (2020-06-10)
Three-dimensional organization of the genome is important for transcriptional regulation1-7. In mammals, CTCF and the cohesin complex create submegabase structures with elevated internal chromatin contact frequencies, called topologically associating domains (TADs)8-12. Although TADs can contribute to transcriptional regulation, ablation of