安全性情報
SCC109
Sigma-Aldrich
AC16ヒト心筋細胞株
Human
別名:
AC16 Ventricular Cardiomyocyte Cell Line
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
製品名
AC16ヒト心筋細胞株, AC16 Human Cardiomyocytes can be serially passaged and can differentiate when cultured in mitogen-free medium. The cells may be used to study developmental regulation of cardiomyocytes.
由来生物
human
品質水準
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
詳細
AC16ヒト心筋細胞株は、成人ヒト心室心臓組織由来の初代細胞と、ミトコンドリアDNAを欠いたSV40形質転換ウリジン栄養要求性ヒト線維芽細胞との融合から得られた増殖細胞株です。 ウリジンを含まない培地で選択して未融合の線維芽細胞を除去した後、得られた融合細胞をさらにサブクローニングし、その後、SV40 large T-ag、β-ミオシン重鎖(βMHC)、およびコネキシン-43(CX-43)が存在するものをスクリーニングしました
AC16細胞は増殖しており、細胞の分化は、培養条件の変更やSV40 T-Ag発現のサイレンシングにより制御できます。 この細胞は、正常発達時および病的状態における心臓の遺伝子発現と機能を、細胞、小器官、分子レベルで研究するために使用できます。
細胞株の説明
心筋細胞
アプリケーション
この製品は、研究用途のために学術機関または非営利団体に販売できます。商用ライセンスについては、licensing@emdmillipore.comにご連絡ください。
研究カテゴリー
心臓性
心血管疾患
毒性
品質
• 各バイアルには≥1X106個の生存細胞が含まれています。
•PCR検査によれば、細胞はHPV-16、HPV-18、A、B、C型肝炎、HIV-1および2ウイルスに関して陰性です。
•細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
•細胞の各ロットは、STR分析によって遺伝子型が決定されて細胞株の固有性が検証されます。
保管および安定性
AC16ヒト心筋細胞株は、液体窒素内で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SCC109:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiangyang Wu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 18(4), 3172-3176 (2019-10-02)
MicroRNA-663 (miRNA-663) regulates the expression of transforming growth factor β1 (TGF-β1), which participates in the pathogenesis of myocardial fibrosis. Therefore, microRNA-663 may also serve a role in myocardial fibrosis. The present study aimed to determine whether miRNA-663 participates in myocardial
Matthew Alonzo et al.
Progress in biomaterials, 9(3), 125-137 (2020-09-27)
Hydrogels are a class of biomaterials used for a wide range of biomedical applications, including as a three-dimensional (3D) scaffold for cell culture that mimics the extracellular matrix (ECM) of native tissues. To understand the role of the ECM in
Xinyong Cai et al.
Molecular medicine reports, 22(6), 4579-4588 (2020-11-12)
FGD5 antisense RNA 1 (FGD5‑AS1) is a long non‑coding RNA in acute myocardial infarction (AMI), which is primarily caused by myocardial ischemia‑hypoxia. Retinoid acid receptor‑related orphan receptor α (RORA) is a key protector in maintaining heart function. However, the roles of FGD5‑AS1 and RORA
P Litzkas et al.
Molecular and cellular biology, 4(11), 2549-2552 (1984-11-01)
A method for fusion of protoplasts bearing amplified plasmids and human diploid fibroblasts or other cell types in suspension is described. Transient expression of plasmid-encoded proteins occurs in up to 50% of the human cells, as demonstrated for simian virus
Vikram Thakur et al.
Biomolecules, 11(4) (2021-05-01)
Myocardial fibrosis is one of the major complications of long-term diabetes. Hyperglycemia induced cardiomyocyte atrophy is a frequent pathophysiological indicator of diabetic heart. The objective of this study was to investigate the cardioprotective effect of glycyrrhizin (GLC) on myocardial damage