安全性情報
SCC062
Sigma-Aldrich
HMC-1.2ヒトマスト細胞株
Human
別名:
HMC-1 cell line
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
製品名
HMC-1.2ヒトマスト細胞株, HMC-1.2 human mast cell line is a variant subline of the HMC-1 cell line and possesses both the V560G and D816V KIT mutations.
由来生物
human
品質水準
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
詳細
HMC-1.1(HMC-1(560))とHMC-1.2(HMC-1(560,816))は、HMC-1細胞株の2種の亜株です(2)。 HMC-1.1はV560G変異を有しますが、D816V変異を有しません。 HMC-1.2はV560G変異とD816V変異の両方を有し、HMC-1.1より高い増殖速度を示します。 HMC-1.2の高い増殖能は、D816V変異に起因するものであると見られています。
HMC-1細胞株は、マスト細胞白血病の患者から確立されました。 HMC-1細胞は、組織マスト細胞の多くの重要な特性、例えばヒスタミン、トリプターゼ、ヘパリンの発現や、類似細胞の表面抗原プロファイルなどを示すため、ヒトマスト細胞機能の研究に幅広く用いられています(1,2)。マスト細胞で発現する受容体チロシンキナーゼKITは、マスト細胞の増殖、機能、および生存において重要な役割を果たします。 KITでの活性化突然変異は、マスト細胞の無調節な増殖を引き起こし、マスト細胞腫瘍および全身性肥満細胞症に関与します。 KITでの2つの活性化点突然変異がHMC-1細胞株で報告されています(3)。 いずれの変異も、構造的にチロシンリン酸化された活性状態に受容体を変質させて、成長因子非依存性増殖を引き起こします。
1.Nilsson, G, et al. (1994) Phenotypic Characterization of the Human Mast-Cell Line HMC-1.Scand.J. Immunol 39: 489-498.
2.Sundstrom, M, et al. (2003) Functional and phenotypic studies of two variants of a human mast cell line with a distinct set of mutations in the c-kit proto-oncogene.Immunology 108: 89-97.
3.Furitsu, T, et al. (1993) Identification of mutations in the coding sequence of the proto-oncogene c-kit in a human mast cell leukemia cell line causing ligand-independent activation of c-kit product.J. Clin. Invest. 92(4): 1736-4.
細胞株の説明
がん細胞
アプリケーション
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comをご覧ください。
研究カテゴリー
炎症および免疫
がん
品質
• 各バイアルには≥ 1X106の生存細胞が含まれています。
•PCR検査によれば、細胞はHPV-16、HPV-18、A、B、C型肝炎、HIV-1および2ウイルスに関して陰性です。
•細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
•細胞の各ロットは、STR分析によって遺伝子型が決定されて細胞株の固有性が検証されます。
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SCC062:
試験成績書(COA)