Merck
SAU050ML20EP10
Millipore
Mobius®、シルバー、2D Assembly エンドポート型バッグ
50mL Standard PureFlex
別名:
Mobius®、シルバー、50 mL Standard PureFlex エンドポート型バッグ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
PureFlex film (with hanger)
品質水準
製品種目
EMPROVE® Single Use
Mobius®
パラメーター
50 mL sample volume
L
14.3 cm (5.6 in.)
W
7.5 cm (2.9 in.)
フィッティング
female Luer outlet fitting (with cap)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
構成
プラチナ硬化シリコン、内径3 mm x 外径6 mm、長さ 18 インチ、NovaSeal テクノロジー搭載
C-Flex 374チューブ、内径1/8インチ x 外径1/4インチ、長さ18インチ
ピンチクランプ
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany