Merck
AAWP0470M
Millipore
MCEメンブレンフィルター、0.8 μm孔径
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 50 pair
別名:
MF-Milliporeメンブレンフィルター、0.8 µm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
詳細
47 mm diameter matched weight filter pairs, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 pairs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
包装
pkg of 50 pair
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
パラメーター
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
150 μm
white
屈折率
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.8 μm pore size
82 % porosity
泡立ち点
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MF-Milliporeメンブレンフィルターは、酢酸セルロースと硝酸セルロースの生物学的に不活性な混合物であることから、分析および研究用途において最も広く使用されているメンブレンの1つとなっています。
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、湿潤剤の含有量が最小限で、水抽出可能物質の含有量は標準のMF-Milliporeフィルターよりも低レベルです。
アプリケーション
  • 空気モニタリング
  • 粒子モニタリング
  • 粒子除去
  • バイオアッセイ
  • マイクロプラスチック
特徴および利点
  • 生物学的モニタリングおよび環境モニタリング用途の多目的フィルター
  • さまざまな孔径、黒色/白色、表面の格子あり/なしが用意されています。
  • エチレンオキサイド、γ線照射、高圧蒸気などの滅菌法に適合します。
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
AAWP0470M:
試験成績書(COA)