Merck
779393
Sigma-Aldrich
Glass microreactor XXL
with fixing device and rod
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
品質水準
詳細
実験室環境、特に液液系において、連続フロー合成に使用されるガラス製マイクロリアクターです。
構成
1マイクロリアクタ―、タイプXXL(ガラス製)
ホルダー×1(PEEK)
ホルダー用ロット×1(ステンレス製)
物性
許容温度範囲: -100~+250°C
許容圧力範囲:+20°Cで6.5 bar
寸法:209 x 128 x 8(スレッドを含め20)mm
チャネル内径:最大2 mm(+/- 10%)
ライン加熱前のチャネル容積:各7 mL
混合部分:1 mL
滞留部分: 15 mL
全体容積:16 mL
重量:402 g
材質:ホウケイ酸ガラス(Schott Borofloat®33)
熱コンダクタンス比:λ_ 1.1~1.3 W m-1K-1(温度範囲25~150°C)
コネクタ:1/4" - 28 メス
対応フィッティング:PEEK 1/4" - 28 オス、シグマ アルドリッチ製品671452
法的情報
Schott is a registered trademark of Schott AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)