物質
polyester component(s)
polypropylene
silicone component(s)
品質水準
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Samplicity®
テクニック
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
9.1 cm (3.6 in.)
L × W × H
44.5 cm × 10.2 cm × 9.1 cm
L
44.5 cm (17.5 in.)
W
10.2 cm (4 in.)
重量
1.32 kg (2.9 lb)
色
green
輸送温度
ambient
詳細
• Samplicity G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials.
• Filtration for HPLC sample prep without syringes. Sample is added to an adapter funnel on a standard Millex 33 mm filter (Millex Filters for the Samplicity G2 System) or an integrated funnel and filter (Millex Samplicity filter)
• Samplicity G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
Applications:
HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
アプリケーション
包装
構成
Lid
Vial Tray
Waste Tray
Tubing
規格
物理的形状
法的情報
関連製品
試験成績書(COA)
資料
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために実行されます。このページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。