SAMP2LGNB
Millex™ filter for the Samplicity® G2 System
PTFE, pore size 0.20 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
0.20 μm PTFE syringe filter, Millex-LG syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
おすすめの製品
物質
PTFE membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex™
Samplicity®
特徴
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex™
Samplicity®
パラメーター
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
テクニック
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
直径
33 mm
ろ過面積
4.5 cm2
容量
1.7 mL
色
light blue
ポアサイズ
0.20 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
泡立ち点
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
フィッティング
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Overview of Millex™ Filters for the Samplicity G2 System
• Samplicity G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials
• Millex Filters for the Samplicity G2 System provide adaptor funnels and Millex 33 mm filters
• Samplicity G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
• Available in 0.20 µm and 0.45 µm pore sizes with hydrophilic PTFE, Durapore PVDF, Millipore Express PLUS PES, or nylon membranes
Applications:
HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
アプリケーション
包装
構成
規格
資料
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために実行されます。このページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。