Merck
SAMP2HNNB
Millipore
Millex filter for the Samplicity® G2 System
Nylon, pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
0.45 μm Nylon syringe filter, Millex-HN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
polypropylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex
Samplicity®
特徴
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex
Samplicity®
パラメーター
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
直径
33 mm
ろ過面積
4.5 cm2
容量
1.7 mL
purple
ポアサイズ
0.45 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
泡立ち点
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
フィッティング
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Filter Code: HN
Overview of Millex Filters for the Samplicity G2 System
• Samplicity G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials
• Millex Filters for the Samplicity G2 System provide adaptor funnels and Millex 33 mm filters
• Samplicity G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
• Available in 0.20 µm and 0.45 µm pore sizes with Durapore PVDF, Millipore Express PLUS PES, or nylon membranes
Available in 2 Pack Sizes:
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 devices (4x 250 per pack)
Applications:
HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
アプリケーション
Direct patient care: No
This 33 mm syringe filter with a Hydrophilic Nylon membrane, for non-sterile filtration on the Samplicity G2 system, has a 0.45 µm pore size used in preparation of aqueous & organic solutions prior to chromatography or other instrument analyses.
包装
non sterile
構成
Millex Filter and easy fill funnel
規格
For general laboratory use only
物理的形状
Color Code: 紫
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために実行されます。このページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。
関連コンテンツ
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.
ろ過は物理的または化学的特性に基づいて物質を分離します。複雑なサンプルをより単純化し、分析対象物質の純度を高めるため、通常、分析前に試験サンプルをろ過します。これにより、分析結果の質を上げることができます。