物質
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
品質水準
無菌性
sterile; irradiated
製品種目
Stericup®
特徴
hydrophilic
包装
pack of 12 ea
パラメーター
max. temp. at 45 °C
詳細
2.4 mL (hold-up volume)
テクニック
sterile filtration: suitable
H
164 mm
キャパシティ
250 mL
直径
12.5 cm
フィルタ直径
73 mm
ろ過面積
40 cm2
漏斗容量
250 mL
Matrix
Express PLUS™
ポアサイズ
0.1 μm pore size
フィッティング
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
輸送温度
ambient
詳細
この品目は、SCVPU02REと直接交換可能です。
安心な作業 と確実なろ過をStericup® とSteritop® のろ過 システムで実現。
Stericup ® とSteritop ® 真空滅菌ろ過デバイスでは、 ラボ試薬、バッファー、培地の最適な滅菌ろ過のために、信頼できる高性能メンブレンを使用しています 。これらのデバイスでは、卓越した流量とスループットが 低い非特異的結合と安定した倒れないデザインと組み合わされています。
このStericup® 0.1 μm孔径ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンフィルターユニットは、 250 mLボトルトップを250 mLの回収フラスコおよび処理・貯蔵用のキャップと組み合わせています 。
Stericup ® とSteritop ® 真空滅菌ろ過デバイスでは、 ラボ試薬、バッファー、培地の最適な滅菌ろ過のために、信頼できる高性能メンブレンを使用しています 。これらのデバイスでは、卓越した流量とスループットが 低い非特異的結合と安定した倒れないデザインと組み合わされています。
このStericup® 0.1 μm孔径ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンフィルターユニットは、 250 mLボトルトップを250 mLの回収フラスコおよび処理・貯蔵用のキャップと組み合わせています 。
アプリケーション
Stericup® およびSteritop® システムは、最大限の流れを確保しながら起泡とタンパク質変性を抑えるように設計されており、 組織培養培地や生体液などの水溶液の滅菌真空ろ過に 使用できます。
- 組織培養培地(添加物あり、なし)
- バッファー
- 生体液
研究専用
特徴および利点
- この クイックリリースフィルターファネルは、回収ボトルから1/4回転ひねるだけで取り外すことができます。 こぼれる可能性が低く、— ベンチ上やフード内での操作が簡単です。
- Steritopのフィルターファネル部に記載された太字の製品情報が、® 構成や孔径などのメンブレンの特性を簡潔に表示しており、 用途に適した製品を迅速に選ぶことができます。
- カチッと閉じるキャップはフランジ付きで、濡れていても乾いていてもしっかりと握れるようになっており、 —止まったことを感じられるため確実に密閉できます。滅菌済みの内容物の 漏れや汚染の可能性を心配する必要がなくなりました。
- 回収ボトルのつや消し加工の広い記入スペースと明るい色のキャップ により、明確なラベリングが容易で、視認性が向上し、こすれて読めなくなることが減ります。
- カチッと閉じるキャップは、汚染リスクを回避するために側面についています。
- 回収ボトルは積み重ね可能なため、保管スペースを節約できます。
法的情報
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany