Merck
S200B05RE
Millipore
Stericupクイックリリースレシーバーフラスコ
capacity 500 mL, sterile; irradiated, pack of 12 ea
別名:
SC00B05RE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
物質
polystyrene bottle
品質水準
無菌性
sterile; irradiated
製品種目
Stericup®
包装
pack of 12 ea
パラメーター
45 °C max. temp.
詳細
2.4 mL (hold-up volume)
H
147 mm
キャパシティ
500 mL
直径
45 mm
フィッティング
45 mm inlet thread(s)
outlet bottle top (Universal)
適合性
for use with Steritop Filter Units
輸送温度
ambient
詳細
この品目は、SC00B05REと直接交換可能です。
安心な作業と確実なろ過をStericup® と Steritop® のろ過システムで実現。
Stericup® 回収フラスコには、濡れていても乾いていてもしっかりと握れるようにするクイックシールコンフィデンスキャップが付いています。閉まった感触があるため、レシーバーボトルが完全に密封されていることが確認できます。レシーバーボトルのつや消し加工の記入面により、便利なラベリングが可能です。
45 mmの開口部を持つこのStericup® 回収フラスコの容量は500 mLです。
アプリケーション
Stericup® およびSteritop® システムは、最大限の流れを確保しながら起泡とタンパク質変性を抑えるように設計されており、 組織培養培地や生体液などの水溶液の滅菌真空ろ過に 使用できます。
  • 組織培養培地(添加物あり、なし)
  • バッファー
  • 生体液
研究専用。
特徴および利点
  • カチッと閉じるキャップはフランジ付きで、濡れていても乾いていてもしっかりと握れるようになっており、 —止まったことを感じられるため確実に密閉できます。滅菌済みの内容物の 漏れや汚染の可能性を心配する必要がなくなりました。
  • 回収ボトルのつや消し加工の広い記入スペースと明るい色のキャップ により、明確なラベリングが容易で、視認性が向上し、こすれて読めなくなることが減ります。
  • カチッと閉じるキャップは、汚染リスクを回避するために側面についています。
  • 回収ボトルは積み重ね可能なため、保管スペースを節約できます。
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany