Merck
REMRACKMM
Millipore
Milliflex®Quantumメンブレンリムーバルラック
for use with all Milliflex® and Milliflex Oasis® devices and media types
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
物質
316 stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU)
特徴
autoclavable
メーカー/製品名
Milliflex®
アプリケーション
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with MILLIFLEX®
for use with Milliflex and Milliflex Oasis devices and media types
詳細
Milliflex® Quantumメンブレン除去ツールは、Milliflex® Quantum迅速検出システムの追加の付属品です。Milliflex®システムおよびMilliflex Oasis®システムとともに使用できます。Milliflex® Quantumシステムは、広範囲のろ過可能なマトリックスにわたって汚染物質を速やかにかつ定量的に検出するための、蛍光ベースの迅速技術です。このシステムは使いやすく単純で、メンブレンろ過された生存微生物を1サンプルあたり1 CFUまで検出できます。Milliflex® Quantumシステムは、生存微生物の普遍的な酵素蛍光染色に基づく実証済みの技術を使用しています。Milliflex® Quantumメンブレン除去ツールは、微生物学的安全キャビネットまたは層流フード内で使用してください。
アプリケーション
Milliflex® Quantumメンブレン除去ツールは、メンブレンの安全な取外しを確実に行うためのMilliflex® Quantum迅速検出システム用の追加の付属品です。ビール、ボトル入り飲料水、化粧品のバイオバーデン試験および水質モニタリング、ならびに医薬品の分析に使用されます。
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany