認証
USP International standards
品質水準
無菌性
aseptically filled
形状
plate (pre-poured agar)
シェルフライフ
6 mo.
特徴
ready-to-use
包装
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
保管条件
protect from light (right side up)
色
slightly opalescent rose
入力
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with Milliflex Oasis® System
coliforms
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
培地
アナリシスノート
E. coli (ATCC 25922)
P. aeruginosa (ATCC 9027)
E. aerogenes (ATCC 49701)
S. aureus (ATCC 6538) as negative control
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
MXSMEND48:
試験成績書(COA)