Merck
MXSMPCA48
Millipore
Milliflex® プレフィルドメディアカセット
Plate Count Agar, for aerobic bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
別名:
プレートカウント寒天培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
認証
International standards
品質水準
無菌性
aseptically filled
形状
plate (pre-poured agar)
シェルフライフ
9 mo.
特徴
ready-to-use
包装
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
clear light amberslightly opalescent
入力
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with Milliflex Oasis® (System)
aerobic bacteria
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Milliflex®カセットは、すぐ使える寒天ベースの培地です。便利かつ迅速で信頼性の高いバイオバーデン試験のため、Milliflex®またはMilliflex Oasis®システムとともに使用します。この充填済み寒天カセットは、品質を保証し外因性汚染のリスクを回避しつつ、微生物汚染検査のワークフローを合理化するために役立ちます。各プレートは3つの部分から成り、培地約10 mLが入っています。プレートカウント寒天培地は、水やその他の衛生面が重要な物質、例えば牛乳、乳製品、食品などから微生物プレートカウントを得るために使用されます。カゼインの膵液消化物を含むこの培地は、生物の成長に必要なアミノ酸、窒素、炭素、ビタミンおよびミネラルを提供します。ビタミンB群は、主に酵母エキスによって供給されます。ブドウ糖は発酵性糖質であり、細菌の増殖に必要なエネルギー源を供給します。
アプリケーション
プレートカウント寒天培地充填済みMilliflex®カセットは、バイオバーデン試験、ならびに水、廃水、および乳製品の一般的な微生物学的分析に使用されています。また、医薬品、化粧品、および醸造業界で幅広く使用されています。
規格
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater、米国薬局方
培地
プレートカウント
アナリシスノート
標的微生物:総好気性微生物
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
MXSMPCA48:
試験成績書(COA)