交差性
rat
品質水準
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 94-121%
sensitivity: 0.1-25 pg/mL
(MinDC+2SD)
standard curve range: 0.7-3,000 pg/mL
(IL-1β, TNFα)
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(PAI-1)
standard curve range: 122-500,000 pg/mL
(Adiponectin)
standard curve range: 15-60,000 pg/mL
(IL-6, Leptin)
standard curve range: 9.8-40,000 pg/mL
(MCP-1)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
The MILLIPLEX® Rat Adipocyte Panel is a 7-plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in tissue/cell lysates and culture supernatant samples: Adiponectin, IL-1β, IL-6, Leptin, MCP-1, PAI-1 Total, and TNFα. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Metabolism
特異性
There was no or negligible cross-reactivity between the antibodies for an analyte and any of the other analytes in this panel.
アプリケーション
- Analytes: Adiponectin, IL-1β, IL-6, Leptin, MCP-1 (CCL2), PAI-1 (Total), TNFα
- Recommended Sample Type: Rat cell/tissue culture supernatant or lysates.
- Recommended Sample Dilution: 25 μL per well of cell/Tissue culture sample. Samples may require a dilution with an appropriate control medium.
- Assay Run Time: Overnight (16-18 hours) at 2-8°C
- Research Category: Metabolism
- Research Subcategory: Endocrine; Obesity; Metabolic Disease
特徴および利点
包装
構成
Rat Adipokine Quality Control 1, 1 vial, lyophilized
Rat Adipokine Quality Control 2, 1 vial, lyophilized
Assay Buffer, 1 bottle, 30 mL
Wash Buffer, 10X (0.05% Proclin), 2 bottles, 30 mL ea
Rat Adipocyte Detection Antibodies, 1 bottle, 5.5 mL
Streptavidin-Phycoerythrin, 1 bottle, 5.5 mL
Mixing Bottle, 1 bottle
Sample Plate, 96 well format, 1 plate
2 Foil Plate Sealers
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.
実験動物、コンパニオンアニマル、農業用動物の研究におけるバイオマーカー検出マルチプレックス・イムノアッセイの利点と、獣医学および動物衛生研究のためのMILLIPLEX®マルチプレックスアッセイについて説明します。
MILLIPLEX®マルチプレックス代謝アッセイなどのマルチプレックス・イムノアッセイは、メタボリックシンドローム研究に重要です。糖尿病や肥満など、関連するさまざまな病態の全体像を把握でき、時間とサンプル量を節約できるためです。