Merck
RECYMAG65PMX27BK
Millipore
MILLIPLEX® Rat Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel - Premixed 27 Plex Space Saver (Bulk) Packaging
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in rat serum, plasma and cell culture samples.
別名:
luminex rat cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex rat pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore rat inflammation multiplex kit, rat interleukin immunoassay panel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
品質水準
交差性
rat
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
standard curve range: 0.2-1,000 pg/mL
(EGF)
standard curve range: 1.2-5,000 pg/mL
(GRO/KC)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(GM-CSF, IL-1α, IL-2, IL-12 (p70), IL-18)
standard curve range: 14.6-60,000 pg/mL
(IFNγ, MIP-1α)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(Fractalkine, IP-10, Leptin, TNFα)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(LIX, MIP-2)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(Eotaxin, C-CSF, IL-4, IL-5, IL-13, RANTES, VEGF)
standard curve range: 7.3-30,000 pg/mL
(IL-10, IL-17A, MCP-1)
standard curve range: 73.2-300,000 pg/mL
(IL-6)
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
The MILLIPLEX® Rat Cytokine/Chemokine Bead Panel (RECYTMAG-65K & RECYMAG65K27PMX) enables you to focus on the therapeutic potential of cytokines, as well as the modulation of cytokine expression.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
特異性
Cross Reactivty
There is no or minimum cross-reactivity between the antibodies and any other analytes in the panel.
アプリケーション
  • Analytes: EGF, Eotaxin/CCL11, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, GRO/KC, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-18, IP-10, Leptin, LIX, MCP-1, MIP-1α, MIP-2, RANTES, TNF-α, VEGF
  • Recommended Sample type: rat serum or plasma
  • Recommended Sample dilution: 1:2
  • Assay Run Time: One day
その他情報
Sensitivity: Refer to kit protocol for sensitivities of individual biomarkers.
法的情報
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Natàlia de la Oliva et al.
Scientific reports, 8(1), 5965-5965 (2018-04-15)
Parylene C is a highly flexible polymer used in several biomedical implants. Since previous studies have reported valuable biocompatible and manufacturing characteristics for brain and intraneural implants, we tested its suitability as a substrate for peripheral nerve electrodes. We evaluated