物質
polypropylene wells
polystyrene lid
soda-lime glass slide
品質水準
無菌性
ethylene oxide treated
sterile
特徴
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
包装
box of 16 (4 trays, 4 units/tray)
メーカー/製品名
Millicell®
テクニック
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
L × W × H
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9, excluding lid
L × W
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
サイズ
4 wells
ウェル表面積
1.7 cm2
ウェル容積
500-1700 μL
輸送温度
ambient
詳細
調製ノート
- 推奨プロトコールに従って細胞を培養、固定、染色します。
- 顕微鏡スライドを利用するときは、Millicell® EZ SLIDEを平らな面に置き、親指で4つのタブを押し下げてカバーを取り外します。スライドを押し下げて、ウェルを上に持ち上げて取り外します。スライドをホルダーから取り外します。
法的情報
付属品
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This page shows the long-term culture and in-plate staining protocols using the CellASIC ONIX Microfluidic platform.
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.