Merck
PXDVPPC50
Millipore
Pellicon® XLカセット、Durapore® メンブレン付き
filtration area 50 cm2, pore size 0.65 μm
別名:
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.65 μm 50cm2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
品質水準
特徴
holdup volume 3.2 mL
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
0.03-0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
ろ過面積
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
重量分析抽出物
≤7.5 mg/device
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.65 μm nominal pore size
0.65 μm pore size
pH
1-11(cleaning)
1.5-9(continuous)
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: Cassette
Filter Code: DVPP
Filter Type: 精密ろ過
特徴および利点
Type C screen (coarse screen)
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
アナリシスノート
Gravimetric Extractables: after a water flush
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PXDVPPC50:
試験成績書(COA)