Merck
PXB300C50
Millipore
Pellicon® XLカセット、Biomax®メンブレン付き
filtration area 50 cm2, NMWCO 300 kDa
別名:
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 300 kDa 0.005 m2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
品質水準
特徴
holdup volume 3.2 mL
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
ろ過面積
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
重量分析抽出物
≤7.5 mg/device
マトリックス
Biomax®
ポアサイズ
300 kDa NMWCO
pH
1 –14
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイスの構成:カセット
フィルターコード:Biomax 300
フィルタータイプ:限外ろ過
特徴および利点
タイプCスクリーン(粗スクリーン)
包装
ウェット、保存可能
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
アナリシスノート
重量分析抽出物:水フラッシング後
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1