物質
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
品質水準
特徴
holdup volume 3.2 mL
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
ろ過面積
50 cm2
Membrane nominal area
50 cm2
重量分析抽出物
≤7.5 mg/device
Matrix
Biomax®
ポアサイズ
10 kDa NMWCO
pH
1 –14
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイスの構成:カセット
フィルターコード:Biomax 10
フィルタータイプ:限外ろ過
特徴および利点
タイプAスクリーン(密スクリーン)
包装
ウェット、保存可能
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
アナリシスノート
重量分析抽出物:水フラッシング後
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany