Merck
PX1235
Supelco
Piperidine
別名:
Piperidine, Hexahydropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11N
CAS番号:
分子量:
85.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191504
EC Index Number:
203-813-0
bp:
106 °C/1013 hPa
蒸気圧
34 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
不純物
≤0.2% Water (H2O)
APHA: ≤50
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-10.8 °C
転移温度
flash point 16 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
N1CCCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI Key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Piperidine can be used as:
  • A Fmoc removal agent in solid-phase peptide synthesis.
  • An organic structure-directing agent in the synthesis of ferrierite zeolites and CoAPO (cobalt aluminophosphate) materials.
  • A reagent in the preparation of N-(2,4-dinitrophenyl)piperidine by reacting with 2,4-dinitrochlorobenzene via aromatic nucleophilic substitution reaction.
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 50APHA max
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 0.2% max
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX1235PX-37:
PX1235-4000:
US1PX1235AP/37:
PX1235CS-36:
US1PX1235CS36:
PX1235-3:
US1PX1235PX/37:
PX1235-8:
US1PX1235AD/37:
PX1235PP-39:
PX1235AP-37:
PX1235BA-38K:
PX1235AD-37:
US1PX123530:
PX1235-30:
US1PX1235BA38K:
PX1235-901:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of FER zeolite with piperidine as structure-directing agent and its catalytic application
Chu Weifeng, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 38(11), 1880-1887 (2017)
Thermal investigations of CoAPO materials prepared by using piperidine as a structure-directing agent
Rajic N, et al.
Thermochimica Acta, 351(1-2), 119-124 (2000)