Merck
PX0996
Supelco
o-Phosphoric Acid
85% HPLC, Meets ACS Specifications
別名:
オルトリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3PO4
CAS番号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
製品名
リン酸, Meets ACS Specifications
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
フォーム
viscous liquid
濃度
85% phosphoric acid
不純物
≤0.001% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Insoluble matter
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.001% Volatile acids (as acetic acid)
≤0.002% Antimony (Sb)
≤0.002% Calcium (Ca)
≤0.002% Magnesium (Mg)
≤0.003% Iron (Fe)
≤0.005% Potassium (K)
≤0.025% Sodium (Na)
≤0.5 ppm Arsenic (As)
≤0.5 ppm Manganese (Mn)
≤3 ppm Chloride (Cl)
≤5 ppm Nitrate (NO3)
APHA: ≤10
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 254 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Meets ACS Specifications
PX0996-6 is packaged in poly coated glass bottles
その他情報
濃リン酸は約85%のH3PO4水溶液です。
アナリシスノート
Antimony (Sb)0.002% maxArsenic (As)0.5ppm maxAssay85.0% minCalcium (Ca)0.002% maxChloride (Cl)3ppm maxColor (APHA)10 maxFormClear syrupy liquidHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.001% maxIron (Fe)0.003% maxMagnesium (Mg)0.002% maxManganese (Mn)0.5ppm maxNitrate (NO3)5ppm maxPhosphorous or hypophosphorous acidTo pass testPotassium (K)0.005% maxReducing substancesTo pass testSodium (Na)0.025% maxSulfate (SO4)0.001% maxUV Absorbance at 220 nm (1M, 1cm, water)0.05AU maxUV Absorbance at 254 nm (1M, 1cm, water)0.04AU maxUV Absorbance at 300 nm (1M, 1cm, water)0.02AU maxVolatile acids (as acetic acid)0.001% max
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX0996-6:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
リン酸 ACS reagent, &#8805;85&#160;wt. % in H2O
Sigma-Aldrich
695017
リン酸