安全性情報
PX0047
Supelco
Paraffin Oil
Light
別名:
Paraffin Oil, Mineral Oil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
232-384-2
APHA: ≤20
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
Light
アプリケーション
Light
Saybolt viscosity 130 at 100F
アナリシスノート
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.845-0.875Transmittance at 420 nm93%T min
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX0047-1:
PX0047-901:
PX0047-5:
試験成績書(COA)