詳細
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 40 μm Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
メーカー/製品名
Scepter
テクニック
cell counting: suitable
粒径
4-18 μm
適合性
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
輸送温度
ambient
詳細
Scepter 3.0携帯型自動セルカウンターは、使いやすい携帯型のフォーマットで迅速な細胞計数を実現します。Scepter 3.0は研究目的でのみ使用することを意図しており、現在使用されている細胞を代表する細胞型を用いて検証されています。対象となる細胞培養の希釈液を調製した後、画面上の指示に従って採取プロセスを実施します。Scepter セルカウンターがサンプルをScepterセルカウンターセンサーに吸引してから30秒以内に、Scepterセルカウンターの画面に以下が表示されます:
Scepter 3.0セルカウンターは、Scepter3.0セルカウンターセンサー40 uMと60 uMの両方に対応しています。このキット(PHCC340KIT)には40 uMセンサーが無料で50パック含まれています。
- 細胞濃度
- 平均細胞径
- 平均細胞容積
- 細胞径または容積分布のヒストグラム
Scepter 3.0セルカウンターは、Scepter3.0セルカウンターセンサー40 uMと60 uMの両方に対応しています。このキット(PHCC340KIT)には40 uMセンサーが無料で50パック含まれています。
構成
- Scepter 3.0自動携帯型セルカウンター1台
- テストビーズバイアル1本
- 充電ステーション1台
- センサー50個(40μM)
その他情報
Scepter3.0セルカウンターは、前世代のセンサーとは互換性がなく、「関連製品」に示すScepter 3.0セルカウンターセンサーとのみ互換性があります。
付属品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
WGK 1