Merck
PHCC340500
Millipore
Scepter 3.0セルカウンターセンサー
40 μm sensors designed to count particles between 4 μm & 18 μm
別名:
Scepter sensors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41131501
NACRES:
NC.57
特徴
50 μL (sample volumn)
包装
pkg of 500 ea
メーカー/製品名
Scepter
パラメーター
50000 particles/mL particle concentration (1500000 particles/mL)
テクニック
cell counting: suitable
粒径
4-18 μm
適合性
Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
輸送温度
ambient
詳細
Scepter3.0携帯型自動セルカウンターは、細胞と微粒子を計数するための迅速かつ簡便な方法を提供し、40および60 uMセンサーの両方と互換性があります。このシステムは、迅速な細胞計数を可能にする小型の携帯型フォーマットで、Coulterの原理を採用しています。これまで10分かかっていた作業が、今では30秒未満で実施できます。ユーザーは目的の細胞培養希釈液を調製し、Scepterセルカウンターを用いてこの希釈液のサンプルをScepterセンサーに吸引します。
Scepter3.0セルカウンターの画面には以下の項目が表示されます:
  • 細胞濃度
  • 平均細胞径
  • 平均細胞容積
  • 細胞径または容積分布のヒストグラム
本システムは研究目的でのみ使用することを目的としており、現在使用されている細胞を代表する細胞型を用いて検証済みです。
特徴および利点
Scepter3.0センサーは、マイクロ加工された細胞感知領域を備え、細胞の大きさおよび細胞容積によってサブミクロンおよびサブピコリットルの分解能で識別できるようになっています。
Scepterセンサーと精密液体取扱いチャネルおよび電子機器とを組み合わせると、細胞集団統計量が正確かつ確実に得られます。
その他情報
Scepter 2.0製品には適合しません