Merck
PCC030C05
Millipore
Ultracel®メンブレン搭載Pellicon®カプセル
pore size 30 kDa, C Screen, filtration area 0.5 m2
別名:
Ultracel®メンブレン搭載Pellicon®カプセル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
物質
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質水準
無菌性
sterile; γ-irradiated
製品種目
Pellicon®
保管条件
room temperature (15-30°C)
パラメーター
4-8 L/min-m2 flow rate (feed)
50 psi max. transmembrane pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (forward)
80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 4-30 °C
テクニック
ultrafiltration: suitable
L
35.3 cm (13.9 in.)
直径
5.7 cm (2.3 in.)
ろ過面積
0.5 m2
画面サイズ
, Type C screen (coarse screen)
容量
107 mL , in feed channel
143 mL , in permeate channel
不純物
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
30 kDa
pH
2-13
フィッティング
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (feed)
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (permeate)
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (retentate)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pellicon®カプセルはこの種のものとしては初であり、真の単回使用型TFFデバイスで、数分で処理できる状態になっています。自己完結式で、使いやすいホルダーレスフォーマットを採用しており、放射線照射滅菌済みで供給されます。
アプリケーション
濃縮、ダイアフィルトレーション、バッファー交換、タンパク質精製
特徴および利点
プラグ・イン・プレイ、ホルダーレス設計-取り付けが容易、取り外しが安全
γ線照射滅菌済みで保存剤不使用-数分で処理可能な状態に
真の単回使用自己完結型カプセル-迅速、安全、かつ柔軟なバッチターンアラウンド
実証済みのUltracel®メンブレンとCスクリーン-高い回収率、優れた物質移動、耐溶剤性
Pellicon® TFFで実証された性能-Pellicon® ファミリーにおける真の線形拡張性
包装
カプセルの両端のエンドキャップ上にフォームパウチを挿入した後、二重包装にして真空密閉した後、二重包装カプセルをトレイに入れ、個別に箱詰めしています。
その他情報
これらの製品は、医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
Emprove®プログラムは、以下を通じて製品ポートフォリオを補完します
適格性確認、リスク評価、工程最適化の必要性を裏付ける包括的な文書
製品固有の検査、品質、規制情報の統合による遵守要件の簡素化。
24時間いつでも最新の製品情報にアクセスできる利便性の高いシステム。
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany