Merck
P3C003C01
Millipore
Pellicon® 3カセット、Ultracel® メンブレン付き
3 kDa, C screen, 0.11 m2
別名:
Pellicon® 3カセット、ULTRACEL® 3 kDaメンブレン付き、Cスクリーン、0.11 m2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031602
物質
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene (Screen (feed))
polypropylene cap (end cap)
polypropylene housing
品質水準
製品種目
Pellicon®
保管条件
do not freeze
パラメーター
4-8 L/min-m2 flow rate
テクニック
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
H
2.4 cm (0.93 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
ろ過面積
0.11 m2
サイズ
68 mL , Volume (permeate)
85 mL , Volume (feed)
17.8 cm (7 in.)
178 mm
Matrix
(Ultracel)
ポアサイズ
3 kDa pore size
pH
2-13
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pellicon® 3カセットにはUltracel®メンブレンが搭載され、現在の高力価の治療用抗体、ならびに高い操作圧や温度、濃縮および苛性洗浄剤が必要なろ過プロセスに最適な最先端の高性能カセットです。
小規模生産から実生産まで、Pellicon® 3カセットは、研究、プロセスのスケールアップ/スケールダウン、アプリケーションの開発および実生産に使用できるように設計されています。Pellicon® 3カセットの設計および自動化製造プロセスによって、カセットサイズ間で比類なき性能の一貫性が示され、さらにカセットサイズ間で直線的なスケールアップおよびダウンが促進できます。Pellicon® 3カセットは、スケールアップやスケールダウンのプロセス開発を改善するために、より大きなカセットサイズの選択を提供します。合理的な設計により、作業者は、Pellicon® 3カセットの取り扱い、取り付けおよび取り外しを素早く簡単に行うことができます。構成する素材は、多くのTFFシステムで必要となる適切な殺菌を確保するための幅広い化学洗浄剤に適合ています。
アプリケーション
モノクローナル抗体、組換えおよび非組換えタンパク質、ワクチン
特徴および利点
  • 証明された複合メンブレンテクノロジーによる最適な製品回収
  • ラボスケールから生産スケールへの迅速で信頼性の高いスケールアップ/ダウン
  • 堅牢で信頼性の高い設計は、高圧、高温、苛性洗浄剤を用いるフィルトレーションプロセスに最適
  • 自動化された製造により、比類ない性能の一貫性と信頼性を実現します。
  • 簡単な取付けと洗浄
  • 極度の高温や化学物質に適合
  • お客様のプロセスに最良最適なスクリーンの選択
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3C003C01:
試験成績書(COA)