物質
polypropylene cap (end cap)
品質水準
製品種目
Pellicon®
テクニック
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable
H
2.3 cm (0.9 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3C005C01:
試験成績書(COA)