Merck
PCC030C15C
Millipore
Ultracel®メンブレン搭載Pellicon®カプセル
pore size 30 kDa, C Screen, 1.5 m2 with AseptiQuik® G connectors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
物質
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
cellulose screen (Composite Regenerated)
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質水準
無菌性
sterile; γ-irradiated
製品種目
Pellicon®
保管条件
room temperature (15-30°C)
パラメーター
max. inlet pressure at 75 psi (5.1 bar) and 4-30 °C
max. transmembrane pressure at 50 psi (3.5 bar) and 4-30 °C
4-8 L/min-m2 flow rate
テクニック
ultrafiltration: suitable
L
43.7 cm (17.2 in.)
直径
10.3 cm (4.1 in.)
ろ過面積
1.5 m2
画面サイズ
, Type C screen (coarse screen)
容量
455 mL , in feed channel
719 mL , in permeate channel
不純物
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
30 kDa
pH範囲
2-13
フィッティング
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® G Connector)
inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® G Connector)
inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® G Connector)
適合性
Screen Type: Type C screen (coarse screen)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pellicon®カプセルはこの種のものとしては初であり、真の単回使用型TFFデバイスで、数分で処理できる状態になっています。自己完結式で、使いやすいホルダーレスフォーマットを採用しており、放射線照射滅菌済みで供給されます。
アプリケーション
濃縮、ダイアフィルトレーション、バッファー交換、タンパク質精製
特徴および利点
すぐに使えるホルダー不要のデザイン′ - 簡単な取り付けと、安全な取り外し
ガンマ線滅菌済み、防腐剤無添加 - 数分でプロセス準備完了
真のシングルユースの内蔵型カプセル - 迅速、安全、フレキシブルなバッチターンアラウンド
実績のあるUltracel® メンブレンとCスクリーン - 高い回収率、卓越した質量移動と耐溶媒性
Pellicon® TFFの実績のある性能 - Pellicon® TFF製品群の中で真のリニアスケーラビリティ
包装
カプセルの両端のエンドキャップ上にフォームパウチを挿入した後、二重包装にして真空密閉した後、二重包装カプセルをトレイに入れ、個別に箱詰めしています。
その他情報
Emprove®プログラムは、以下を通じて製品ポートフォリオを補完します
適格性確認、リスク評価、工程最適化の必要性を裏付ける包括的な文書
製品固有の検査、品質、規制情報の統合による遵守要件の簡素化。
24時間いつでも最新の製品情報にアクセスできる利便性の高いシステム。
法的情報
AseptiQuik is a registered trademark of Colder Products Company
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany