Merck
PCC030C01C
Millipore
Ultracel®メンブレン搭載Pellicon®カプセル
pore size 30 kDa, C Screen, size 0.1 m2 , with AseptiQuik® G connectors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
物質
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
Ultracel® membrane
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質水準
無菌性
sterile; γ-irradiated
製品種目
Pellicon®
保管条件
room temperature (15-30°C)
パラメーター
4-8 L/min-m2 flow rate (Feed)
50 psi max. transmembrane pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (Forward)
75 psi max. inlet pressure (5.1 bar) at 4-30 °C
テクニック
ultrafiltration: suitable
L
41.1 cm (16.2 in.)
直径
3.8 cm (1.5 in.)
ろ過面積
0.1 m2
画面サイズ
, Type C screen (coarse screen)
サイズ
0.1 m2 , with AseptiQuik® G connectors
容量
38 mL , in feed channel
68 mL , in permeate channel
不純物
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
マトリックス
Ultracel®
ポアサイズ
30 kDa
pH範囲
2-13
フィッティング
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® G Connector)
inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® G Connector)
inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® G Connector)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pellicon® カプセルは、真のシングルユースTFFデバイスの元祖であり、数分でプロセス準備が整います。内蔵型のこのカプセルは、使いやすいホルダーなしフォーマットで、照射滅菌済みです。
アプリケーション
濃度、ダイアフィルトレーション、バッファー交換、タンパク質精製
特徴および利点
すぐに使えるホルダー不要のデザイン′ - 簡単な取り付けと、安全な取り外し
ガンマ線滅菌済み、防腐剤無添加 - 数分でプロセス準備完了
真のシングルユースの内蔵型カプセル - 迅速、安全、フレキシブルなバッチターンアラウンド
実績のあるUltracel® メンブレンとCスクリーン - 高い回収率、卓越した質量移動と耐溶媒性
Pellicon® TFFの実績のある性能 - Pellicon® TFF製品群の中で真のリニアスケーラビリティ
包装
カプセルの両端のエンドキャップの上には発泡スチロール製ポーチがかぶせられており、その上から二重に袋がかけられ、真空密封されています。二重の袋がかけられたカプセルは、トレイに置かれ、箱に個別に梱包されます。
その他情報
Emprove® プログラムは、以下を提供・実現することで製品ポートフォリオを補完します
適合性評価、リスクアセスメント、プロセス最適化のニーズをサポートする包括的な文書化。
コンプライアンス要件を簡素化するための製品ごとの試験、品質・規制関連情報の統合。
24時間対応の最新製品情報への便利なアクセス。
法的情報
AseptiQuik is a registered trademark of Colder Products Company
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany