Merck
PA25/111
Millipore
NOVASEPTIC® バルブ用空気圧式プラスチック製アクチュエーター、Normally Closed (NC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31251504
物質
plastic cover (POM C)
plastic indicator (POM C)
stainless steel cover
品質水準
認証
meets EN ASTM
meets EN Stainless Steel EN 1.4305
パラメーター
0-70 °C temp. range
1.5 kg pressure range (3.31 lb)
平均粗さ(RA)
1.6 μm ((63 μin) Electropolished)
アプリケーション
適用されているバルブ本体とダイヤフラムでは、設計温度や圧力限界が異なる場合があります。組み立てられた製品の中で最も弱いコンポーネントが、最高設計温度と圧力上限を決定します。
包装
アクチュエータは密閉箱に梱包されています。
法的情報
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany