物質
polypropylene screen
polyurethane adhesive
regenerated cellulose
品質水準
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
1.5 cm (0.6 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
ろ過面積
0.1 m2
Membrane nominal area
0.1 m2
重量分析抽出物
≤1500 mg/m2
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
3 kDa NMWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイスの構成:Miniカセット
フィルターコード:PLBC
フィルタータイプ:限外ろ過
特徴および利点
タイプCスクリーン(粗スクリーン)
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
プレフィルトレーション要件:100 µm
アナリシスノート
重量分析抽出物:水フラッシング後
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2PLBCC01:
試験成績書(COA)