Merck
MX0SP01FS1
Millipore
Millistak+® HC Pro Podデプスフィルター
X0SP, filtration area 0.11 m², Process Scale
別名:
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, X0SP media series, 0.11 m 2 surface area
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
製品名
Millistak+® HC Pro Podデプスフィルター, X0SP, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
物質
acrylic
polypropylene
silica filter aid
品質水準
詳細
Secondary clarification following primary clarification or primary clarification depth filter.
製品種目
EMPROVE® Filter
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
H
12.5 in. (32 cm)
317 mm
L
24.2 in. (62 cm)
Depth
1.2 in. (3.0 cm)
ろ過面積
0.11 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
入力
sample type liquid
導電率
24.1-32.8 μS/cm at 25 °C (product water)
フィルターグレード
X0SP
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Millistak+® HC Pro Podデプスフィルター(高容量合成培地)は、 現行の珪藻土(DE)およびセルロース(CE)ベースのフィルター製品よりも 清浄で一貫性のある深層ろ過培地を提供する合成デプスフィルターです。このユニットは、 X0SP培地グレードのプロセススケールポッド(Process Scale Pod)フォーマットを特徴としており、 一次および二次清澄化、ならびに下流ろ過用途をサポートします。
アプリケーション
一次清澄化後の二次清澄化または一次清澄化用デプスフィルター。
特徴および利点
構築用合成材料
  • TOC抽出物および使用前の必要なフラッシングの容量を50%削減
  • カブトガニ血球ライセート(LAL)によるエンドトキシン試験に影響を及ぼすβグルカン非含有
  • 強固な清澄化プロセスの開発および実施を成功させるためのロット間の一貫性
デプスフィルター用ろ材の処方および設計
  • 市販のDEベースのベンチマークと比較して、同等のフィルター保持特性で最大2倍のろ過能力を提供
  • HCP不純物のクリアランスの改善
ディスポーザブルPodデバイス
  • 柔軟なモジュラーフォーマットにより、5~12,000 L以上の拡張性を実現
  • 堅牢なデバイスフォーマット。使いやすく、セットアップも容易
規格
50 L/m2(表面積)の純水フラッシュと24時間静的純水浸漬の後に、微量金属を測定しました。 3つのuPodデバイスロット由来の金属抽出物データの平均値に基づく値。解析はICP-MSで行いました。 デバイスはオートクレーブにかけていません。
フィルターグレード:X0SP
調製ノート
滅菌方法
123ºCで60分間のオートクレーブサイクルを1回実施後も完全性が維持されます。ろ過性能はオートクレーブ後に影響を受ける可能性があります。推奨されるのは使用後の汚染除去のみです。
アナリシスノート
製品の水導電率(25°C):純水50 L/m2(培地表面積)(5 L/ft2)でフラッシュ(300 LMH、10分)後。フラッシュ終了時に、導電率測定のためにサンプルを採取しました。デバイスはオートクレーブにかけていません。
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany