Merck
MTGR75000
Millipore
Aervent® 50 Capsuleフィルター
pore size 0.2 μm
別名:
EPA Est. 041237-FRA-001
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
gamma compatible
製品種目
Aervent®
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Aervent®
パラメーター
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
テクニック
gas filtration: suitable
L
5.7 cm (2.24 in.)
W
2.4 in.
直径
6.2 cm (2.4 in.)
ろ過面積
19.6 cm2
不純物
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤1.0 mg
Matrix
Aervent®
ポアサイズ
0.2 μm pore size
泡立ち点
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
フィッティング
(3 mm (1/8 in.) NPT Inlet and Outlet)
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このエアベント® 疎水性カプセルフィルターは、双方向に支えられたポリプロピレンケーシングの中に 50 mmエアベントPTFEメンブレンが入っています。この孔径 0.2 μm、ろ過面積19.6 cm2の滅菌グレードフィルターは、 重要な小スケールのガスラインやエアベントアプリケーション用に 設計されたものです。このMTGR75000疎水性エアベントPTFEメンブレンは、 高流量、高処理量、低抽出物、少ない粒子の発生、 および広範な化学的適合性を提供します。 トレーサビリティと確認を容易にするために、各エアベント-50フィルターには、 カタログ番号、ロット番号が熱印字されています。エアベント® カプセルフィルターは全て 製造中に完全性試験が行われています。
アプリケーション
代表的なアプリケーション
  • 容器やカーボイの無菌ベント
  • オートクレーブ真空ブレークライン
  • 非水溶液の少量ろ過滅菌
  • 小型ファーメンターの給排気ろ過
調製ノート
滅菌方法
130 °Cで30分のオートクレーブ滅菌10回、インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
細菌保持
定量的な捕捉性能107 CFU/cm2Brevundimonas diminuta(ATCC® 19146)をASTM F838-83の方法にて実施
重量分析の抽出物:70//30 % IPA/水に浸漬
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:Steam Sterilization & Integrity Testing ProceduresガイドとVisual Inspection Guideの最初のページを参照してください。
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection