Merck
MPVL2GCF3
Millipore
Millipak®-200カプセルフィルターユニット
Millipak® 200, sterile
別名:
Sterile Millipak-200 Filter Unit 0.1 μm 3/4 in. TC/TC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
品質水準
無菌性
irradiated
sterile
製品種目
Millipak® 200
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipak®
パラメーター
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
100 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
8.5 L/min flow rate at 2.45 bar (ΔP)
テクニック
sterile filtration: suitable
ろ過面積
1000 cm2
入口接続部直径
3/4 in.
出口接続部直径
3/4 in.
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤5 mg/device
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.1 μm
泡立ち点
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
フィッティング
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
詳細
デバイスの構成:ガンマゴールドカプセル
包装
開けやすいダブルバッグ
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:『Durapore®メンブレンを備えたフィルターユニット』ユーザーガイドの「ウェッティング手順」を参照してください
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たすDurapore®メンブレンを用いて製造されました。
滅菌法
123 °Cで90分間のオートクレーブ3サイクル、インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
≥200 mLの水フラッシング後、USP Oxidizable Substances試験要件に適合
細菌の保持
ASTM® F838法を用いた最低限のBrevundimonas diminutaチャレンジ濃度である1 x 10⁷ CFU/cm² で、サンプルには定量的な保持力がありました。
重量分析抽出物:制御された室温で200 mLのフラッシングと24時間の浸漬をした後の滅菌デバイスを使用
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany