Merck
MSHAWGT48
Millipore
MicropreSure®サンプラー
0.45 μm white gridded MCE membrane filter, bulk packaging, suitable for liquid cultivation
別名:
MicropreSure® Filtrationユニット, For bioburden and water analysis by filtration
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
物質
gridded filter
high-density polyethylene support
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
品質水準
詳細
packed
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
メーカー/製品名
MicropreSURE®
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
9.1 cm2
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type dairy
sample type wine
sample type cider
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MilliporeのMicropreSure®サンプラーは、閉鎖系内での液体のサンプリングやろ過に使用され、製造環境でのサンプリング中に偶発的汚染による偽陽性結果のリスクを最小限に抑えることができます。大容量を一度にろ過することも、長期間にわたってゆっくりろ過することも可能です。加圧工程ラインまたはリザーバサンプリングで使用するように設計されています。MicropreSure®デバイスは3バールまでの圧力に対応しています。液体サンプルはMicropreSure®デバイス内の微孔性膜を通してろ過され、ろ過後、装置の入口と出口は密閉されるため、汚染のリスクなくラボに輸送できます。メンブレンはMicropreSure®ドームを取り外すだけでアクセス可能であり、培養や微生物計数のために培地に移せます。メンブレンは白色格子付き直径47 mm混合セルロースエステル(MCE)製、孔径0.45μmで、バルク包装されています。
アプリケーション
MilliporeのMicropreSure®サンプラーは、ろ過法によるバイオバーデンおよび水質の分析に使用されています。医薬品用水、水道水、ボトル入り飲料水、ワイン、ビール、清涼飲料水の工程内試験にすぐに使用できるサンプリングデバイスです。
特徴および利点
  • 正確なサンプル採取のための閉鎖設計
  • 迅速かつ信頼性の高い工程内採取および微生物学的分析
  • より大容量を検査可能
  • バッチまたは連続サンプリング
  • 組み立てや滅菌は不要
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2