安全性情報
MSHAWGS48
Millipore
MicropreSure®サンプラー
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE), white filter, suitable for (suitable for solid cultivation)
別名:
MicropreSure® Filtrationユニット, ろ過によるバイオバーデン・水分析用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
物質
gridded filter
high-density polyethylene support
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
品質水準
認証
EP, USP, JP
無菌性
sterile
特徴
ready-to-use
メーカー/製品名
MicropreSURE®
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
9.1 cm2
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type dairy
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type cider
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with MicropreSURE® System
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MilliporeのMicropreSure®サンプラーは、閉鎖系内での液体のサンプル採取とろ過に使用され、生産環境でのサンプル採取時の偶発的な汚染に起因する偽陽性の結果のリスクを最小限に抑えます。大容量を一度にろ過するか、または長時間にわたって徐々にろ過できます。また、圧力がかかった生産ラインでの使用や、貯水槽でのサンプル採取に適した設計となっています。MicropreSure®デバイスは、3 barまでの圧力を扱えます。液体サンプルは、MicropreSure®デバイス内部の微小孔メンブレンを通してろ過され、ろ過後には、ラボへ持ち帰る際に汚染のリスクが生じないようにデバイスの入口と出口が密封されます。MicropreSure®ドームを取り外すだけで簡単にメンブレンにアクセスでき、培地に移してインキュベーションや微生物計数が行えます。メンブレンは白色格子入り直径 47mm混合セルロースエステル(MCE)製で、個別包装され、孔径は0.45 μmです。
アプリケーション
MilliporeのMicropreSure®サンプラーは、ろ過法によるバイオバーデンおよび水分析に使用されます。すぐに使用できるサンプリングデバイスであり、医薬品用水、都市用水、ボトル入り飲料水、ワイン、ビール、ソフトドリンクなどの工程内試験に適します。
特徴および利点
  • 正確なサンプル採取をもたらすクローズド設計
  • 迅速で信頼性の高い工程内採取と微生物分析
  • より大きい容量を試験
  • バッチまたは連続的なサンプル採取
  • 組み立てや滅菌が不要
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
MSHAWGS48:
試験成績書(COA)