安全性情報
MR-051
Sigma-Aldrich
M2 medium
EmbryoMax M2 Medium (1X), Liquid, with Phenol Red & Hyaluronidase
別名:
Cell Culture Medium, Growth Medium M2, M2 Medium Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Specialty Media
EmbryoMax®
テクニック
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type: mouse embryo(s)
法的情報
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MR-051-F:
試験成績書(COA)