Merck
MMSYSTMM2
Millipore
Milliflex Oasis®ろ過ポンプ
2-head filtration pump without accessory
別名:
ろ過ポンプ, 真空ポンプ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40151510
NACRES:
NB.24
物質
(Filtration head: 316L Stainless Steel)
認証
EP
JP
USP
製品種目
Milliflex Oasis®
パラメーター
3.4 kg operating weight (7.5 lb) (including filtrationheads)
pump H × W × D
90 mm (3.5 in.) × 230 mm (9.0 in.) × 310 mm (12.2 in.)
アプリケーション
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with Milliflex® Oasis system
詳細
Milliflex Oasis®システムは、高いレベルの生産性、結果の信頼性および規制遵守で、微生物QC試験を単純化し安全にするための包括的なソリューションを提供します。Milliflex Oasis®ポンプは、医薬品環境での水とバイオバーデンの分析のための新世代の真空ポンプです。
Milliflex Oasis®真空ポンプは、微生物ろ過をサポートする一体型ろ過装置です。Milliflex Oasis®真空ポンプは、制御真空源とろ過サポートで構成されます。
本システムは以下の特長を有することから、生物安全キャビネットまたは層流フード向けの完璧な設計となっています:
  • 設置面積が小さい
  • 軽量
  • 表面の汚染除去が容易
独自の設計により、サンプル間の交差汚染のリスクが軽減され、偽陽性の結果が削減されます。Milliflex Oasis®消毒キットを用いれば、ポンプの汚染除去が容易になり自動化されるため、ラボの作業負荷が軽減されます。
Pump housing: Acrylonitrile styrene acrylate and polycarbonate (compatible with standard UV sterilization)
アプリケーション
Milliflex Oasis®真空ポンプは、医薬品および飲料業界でのバイオバーデン試験および水質モニタリングの実施に適しています。
特徴および利点
Milliflex Oasis®真空ポンプの独自の設計には、主に以下のような利点があります:
  • ハイスループット:拡張性に優れ、デイジーチェーン内の最大3台のポンプにより、一度に6か所での同時ろ過が可能です。
  • セットアップが簡単:プラグインで素早く接続でき(電源およびドレーンチューブ)、キャリブレーションが不要なため、デバイスの準備がすぐに完了します。
  • 信頼性の高い結果:取り外し可能なろ過ヘッド内のチェックバルブが、液体経路からの逆流の可能性を排除して、汚染リスクの管理を維持します。ろ過ヘッドはオートクレーブ処理が可能で、主要な部品は簡単に取り外せるため効率的に清掃できます。
その他情報
ポンプ本体のみ。以下は別途注文できます:
-ろ過ヘッド:MMHEADMM2 – 少なくとも2個
-電源装置:MMPWRSP--
注記:--は国コードを表します。つまり、MMPWRSPEUまたはMMPWRSPUSのようになります
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX MICROLITE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany