Merck
MMSANKIT1
Millipore
MILLIFLEX Oasis®内部流路殺菌キット
for use with Milliflex Oasis® pumps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
包装
pack of 1 kit
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with Milliflex Oasis® pumps
輸送温度
ambient
詳細
MILLIFLEX OASIS® サニタイゼーションヘッドにより、ポンプ全体を一度に消毒できます。このサニタイゼーションヘッドは、121°Cで30分までまたは134°Cで15分までのオートクレーブに対応しています。また、MILLIFLEX OASIS® ポンプの内部を効率的に洗浄する手間のかからないシステムです。
アプリケーション
MILLIFLEX OASIS®ろ過ポンプは、ビール、ボトル入り飲料水、化粧品のバイオバーデン試験および水質モニタリング、ならびに医薬品の分析に使用されます。
法的情報
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany