Merck
MMSMCTS48
Millipore
MILLIFLEX OASIS®トリプティックソイ培地プレート
suitable for (Tryptic soy media plates for aerobic and anaerobic microflora)
別名:
Milliflex Oasis® Culture Mediaプレート, Green coded, ready-to-use agar plate for use with Milliflex Oasis® system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
物質
green polystyrene plate
品質水準
認証
EP, USP, JP
無菌性
aseptically filled
フォーム
plate (Pre-poured agar)
シェルフライフ
12 mo.
特徴
ready-to-use
包装
pk of 48 tests
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
pH
7.3±0.2 (25 °C)
適合性
suitable for (Tryptic soy media plates for aerobic and anaerobic microflora)
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with MILLIFLEX OASIS® system
heterotrophic bacteria
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
保管温度
2-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MILLIFLEX OASIS®トリプティックソイ培地プレートはすぐに使用できる寒天培地であり、簡便で迅速かつ信頼性の高い検査を実施できます。これらの独自の緑色でカラーコードされたプレートにより、ワークフロー全体にわたって重要な処理手順を、MILLIFLEX OASIS®システムと組み合わせて管理できます。医薬品産業の要件に従って製造され、QC試験が行われています。プレートを積み重ねて固定できるため、安全に輸送でき、誤って開けてしまうこともありません。空のファネルトレーをインキュベーションラックとして使用することもできます。
MILLIFLEX TRACE® 機能は、独自の 2D バーコード識別と取り外し可能なラベルを通じて完全なトレーサビリティを保証します。標準のペトリ皿とは異なり、閉じたままにしておけばプレートは密閉された状態が維持されるため、長期保存のために保管期間が延長されても縮合と脱水が抑えられます。
アプリケーション
MILLIFLEX OASIS®トリプティックソイ培地プレートは、さまざまな種類の水、ビール、ボトル入り水に含まれる一般的な好気性および通性嫌気性細菌など、広範な従属栄養微生物の回収に使用されています。医薬品および化粧品産業において広く使用されています。
物理的形状
すぐに使用できる寒天平板培地プレート48枚
アナリシスノート
コロニーは透明~乳白色で、色素を産生するものもあります
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
MMSMCTS48:
試験成績書(COA)